Imprimer
2-Bromo-5-phenyloxazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR963800-1G OR963800-250MG OR963800-5G
APOSOR963800-1GEA 340 EUR
APOSOR963800-1G APOSOR963800-250MG APOSOR963800-5G
2-Bromo-5-phenyloxazole 96%
2-Bromo-5-phenyloxazole
Formule: C₉H₆BrNO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12828094
Numéro CAS: 129053-70-9