Imprimer
Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-DL-NorLeu-OMe·HCl, H-DL-Nle-OMe·HCl, Methyl 2-aminohexanoate hydrochloride
OR963597-100G OR963597-25G
APOSOR963597-100GEA 400 EUR
APOSOR963597-100G APOSOR963597-25G
Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride
Formule: C₇H₁₆ClNO₂
MW: 181.66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058296
Numéro CAS: 77300-48-2