Imprimer
2,4-Dichloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR963589-1G OR963589-250MG OR963589-5G
APOSOR963589-1GEA 163 EUR
APOSOR963589-1G APOSOR963589-250MG APOSOR963589-5G
2,4-Dichloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine 95%
2,4-Dichloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Formule: C₆H₃Cl₂N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044885
Numéro CAS: 918538-05-3