Imprimer
Ethyl-2-methyl-2-phenylpropanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR963290-1G OR963290-5G
APOSOR963290-1GEA 21.5 EUR
APOSOR963290-1G APOSOR963290-5G
Ethyl-2-methyl-2-phenylpropanoate 95%
Ethyl-2-methyl-2-phenylpropanoate
Formule: C₁₂H₁₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844687
Numéro CAS: 2901-13-5