Imprimer
N-(2-Aminoethyl)glycine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((2-Aminoethyl)amino)acetic acid, N-(2-Aminoethyl)-Gly-OH, Ethylenediamine-N-monoacetic Acid
OR963284-1G OR963284-250MG OR963284-5G
APOSOR963284-1GEA 68.3 EUR
APOSOR963284-1G APOSOR963284-250MG APOSOR963284-5G
N-(2-Aminoethyl)glycine 97%
N-(2-Aminoethyl)glycine
Formule: C₄H₁₀N₂O₂
MW: 118.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144824
Numéro CAS: 24123-14-6