Imprimer
N-Boc-1,4-diaminobutane-HCl
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR963265-25G OR963265-5G
APOSOR963265-25GEA 70.1 EUR
APOSOR963265-25G APOSOR963265-5G
N-Boc-1,4-diaminobutane-HCl
N-Boc-1,4-diaminobutane-HCl
Formule: C₉H₂₁ClN₂O₂
Point de fusion: 155…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02090802
Numéro CAS: 33545-98-1