Imprimer
Ac-Nva-OH 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR963214-25G OR963214-5G OR963214-100G
APOSOR963214-25GEA 270 EUR
APOSOR963214-25G APOSOR963214-5G APOSOR963214-100G
Ac-Nva-OH 98%
Ac-Nva-OH
Formule: C₇H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 15891-50-6