Imprimer
Ac-Nle-OH 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Ac-Nle-OH, (S)-2-Acetamidohexanoic acid, (2S)-2-Acetamidohexanoic acid
OR963188-25G OR963188-5G
APOSOR963188-25GEA 214 EUR
APOSOR963188-25G APOSOR963188-5G
Ac-Nle-OH 95%
Ac-Nle-OH
Formule: C₈H₁₅NO₃
MW: 173.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151961
Numéro CAS: 15891-49-3