Imprimer
Fmoc-Cys(Me)-OH
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Fmoc-S-methyl-L-cysteine
OR963134-1G OR963134-5G
APOSOR963134-1GEA 21.9 EUR
APOSOR963134-1G APOSOR963134-5G
Fmoc-Cys(Me)-OH
Fmoc-Cys(Me)-OH
Formule: C₁₉H₁₉NO₄S
MW: 357.424 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00237014
Numéro CAS: 138021-87-1