Imprimer
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Fmoc-N-methyl-D-leucine, (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)-4-methylpentanoic acid, Fmoc-D-N-Me-Leu-OH
OR963073-25G OR963073-5G
APOSOR963073-25GEA 394 EUR
APOSOR963073-25G APOSOR963073-5G
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH 97%
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH
Formule: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367.445 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235877
Numéro CAS: 103478-63-3