Imprimer
N-Me-Ala-OtBu·HCl 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-tert-Butyl 2-(methylamino)propanoate hydrochloride, N-Me-Ala-OtBu·HCl
OR962971-1G OR962971-5G
APOSOR962971-1GEA 59.6 EUR
APOSOR962971-1G APOSOR962971-5G
N-Me-Ala-OtBu·HCl 98%
N-Me-Ala-OtBu·HCl
Formule: C₈H₁₈ClNO₂
MW: 195.687 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457605
Numéro CAS: 103614-40-0