Imprimer
3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962957-1G OR962957-250MG
APOSOR962957-1GEA 435 EUR
APOSOR962957-1G APOSOR962957-250MG
3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine 98%
3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059774
Numéro CAS: 310881-48-2