Imprimer
2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962886-1G OR962886-250MG OR962886-5G
APOSOR962886-1GEA 174 EUR
APOSOR962886-1G APOSOR962886-250MG APOSOR962886-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol 98%
2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol
Formule: C₉H₁₁ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870102
Numéro CAS: 1989-25-9