Imprimer
2-Bromo-6-nitrobenzylalkohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Bromo-6-nitrophenyl)methanol
OR962824-1G OR962824-25G OR962824-5G
APOSOR962824-1GEA 23.2 EUR
APOSOR962824-1G APOSOR962824-25G APOSOR962824-5G
2-Bromo-6-nitrobenzylalkohol 97%
2-Bromo-6-nitrobenzylalkohol
Formule: C₇H₆BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036298
Numéro CAS: 861106-91-4