Imprimer
Propoxyacetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962755-1G OR962755-5G
APOSOR962755-1GEA 0 EUR
APOSOR962755-1G APOSOR962755-5G
Propoxyacetic acid 98%
Propoxyacetic acid
Formule: C₅H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09744041
Numéro CAS: 54497-00-6