Imprimer
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Methylthiazol-4-yl)methanol
OR962726-25G OR962726-5G
APOSOR962726-25GEA 601 EUR
APOSOR962726-25G APOSOR962726-5G
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol 97%
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
Formule: C₅H₇NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703637
Numéro CAS: 76632-23-0