Imprimer
1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962707-10G OR962707-1G OR962707-5G
APOSOR962707-10GEA 351 EUR
APOSOR962707-10G APOSOR962707-1G APOSOR962707-5G
1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-amine 98%
1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-amine
Formule: C₆H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08700622
Numéro CAS: 97421-16-4