Imprimer
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9627-1G OR9627-5G
APOSOR9627-1GEA 21.5 EUR
APOSOR9627-1G APOSOR9627-5G
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08435913
Numéro CAS: 651780-02-8