Imprimer
3-(4-Chlorophenoxy)propylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962649-1G OR962649-5G
APOSOR962649-1GEA 219 EUR
APOSOR962649-1G APOSOR962649-5G
3-(4-Chlorophenoxy)propylamine 97%
3-(4-Chlorophenoxy)propylamine
Formule: C₉H₁₂ClNO
MW: 185.66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213576
Numéro CAS: 50911-60-9