Imprimer
(2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962637-1G OR962637-5G
APOSOR962637-1GEA 82.8 EUR
APOSOR962637-1G APOSOR962637-5G
(2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864818
Numéro CAS: 914349-47-6