Imprimer
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, 2,5-Dibromo-3,4-ethylenedioxythiophene
OR9626-1G OR9626-250MG
APOSOR9626-1GEA 29 EUR
APOSOR9626-1G APOSOR9626-250MG
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 97%
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
Formule: C₆H₄Br₂O₂S
MW: 299.9700 g/mol
Point de fusion: 96…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01651770
Numéro CAS: 174508-31-7