Imprimer
Ethyl-2,4-dimethylnicotinate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962464-25G OR962464-5G
APOSOR962464-25GEA 324 EUR
APOSOR962464-25G APOSOR962464-5G
Ethyl-2,4-dimethylnicotinate 97%
Ethyl-2,4-dimethylnicotinate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051962
Numéro CAS: 37669-78-6