Imprimer
[2-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)phenyl]amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962460-10G OR962460-1G OR962460-5G
APOSOR962460-10GEA 928 EUR
APOSOR962460-10G APOSOR962460-1G APOSOR962460-5G
[2-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)phenyl]amine 98%
[2-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)phenyl]amine
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034732
Numéro CAS: 52745-20-7