Imprimer
2-Methylquinoline-4-carboxamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962451-10G OR962451-1G OR962451-5G
APOSOR962451-10GEA 864 EUR
APOSOR962451-10G APOSOR962451-1G APOSOR962451-5G
2-Methylquinoline-4-carboxamide 95%
2-Methylquinoline-4-carboxamide
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023982
Numéro CAS: 15821-13-3