Imprimer
Fmoc-N-methyl-L-norvaline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962325-1G OR962325-500MG OR962325-5G OR962325-25G
APOSOR962325-1GEA 0 EUR
APOSOR962325-1G APOSOR962325-500MG APOSOR962325-5G APOSOR962325-25G
Fmoc-N-methyl-L-norvaline 97%
Fmoc-N-methyl-L-norvaline
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861326
Numéro CAS: 252049-05-1