Imprimer
Boc-N-ME-DL-PHG-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962189-1G OR962189-25G OR962189-5G
APOSOR962189-1GEA 139 EUR
APOSOR962189-1G APOSOR962189-25G APOSOR962189-5G
Boc-N-ME-DL-PHG-OH 97%
Boc-N-ME-DL-PHG-OH
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796751
Numéro CAS: 30925-08-7