Imprimer
1-Boc-4-bromopiperidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-Bromopiperidine-1-carboxylate, 4-Bromopiperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-4-bromopiperidine, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-bromopiperidine, N-Boc-4-Bromopiperidine
OR962067-100G OR962067-25G OR962067-5G OR962067-1G
APOSOR962067-100GEA 0 EUR
APOSOR962067-100G APOSOR962067-25G APOSOR962067-5G APOSOR962067-1G
1-Boc-4-bromopiperidine 97%
1-Boc-4-bromopiperidine
Formule: C₁₀H₁₈BrNO₂
MW: 264.1594 g/mol
Point d'ébullition: 100…118 °C/0.5mmHg
Densité: 1.3403 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115039
Numéro CAS: 180695-79-8
ONU: 3077
ADR: 9+EHS III