Imprimer
H-D-Phe(3-CN)-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR961957-1G OR961957-5G
APOSOR961957-1GEA 24.4 EUR
APOSOR961957-1G APOSOR961957-5G
H-D-Phe(3-CN)-OH 97%
H-D-Phe(3-CN)-OH
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631985
Numéro CAS: 263396-43-6