Imprimer
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR961921-1G OR961921-250MG
APOSOR961921-1GEA 275 EUR
APOSOR961921-1G APOSOR961921-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659673
Numéro CAS: 189882-33-5