Imprimer
(R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR961588-1G OR961588-500MG
APOSOR961588-1GEA 348 EUR
APOSOR961588-1G APOSOR961588-500MG
(R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04113641
Numéro CAS: 737751-95-0