Imprimer
Methyl-2-methylpropionimidate hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl isobutyrimidate hydrochloride
OR961545-1G OR961545-5G
APOSOR961545-1GEA 89.9 EUR
APOSOR961545-1G APOSOR961545-5G
Methyl-2-methylpropionimidate hydrochloride 97%
Methyl-2-methylpropionimidate hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03844704
Numéro CAS: 39739-60-1