Imprimer
Fmoc-Cys-OH 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-mercaptopropanoic acid, Fmoc-L-cysteine
OR961460-1G OR961460-25G OR961460-5G OR961460-10G
APOSOR961460-1GEA 97.3 EUR
APOSOR961460-1G APOSOR961460-25G APOSOR961460-5G APOSOR961460-10G
Fmoc-Cys-OH 96%
Fmoc-Cys-OH
Formule: C₁₈H₁₇NO₄S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788178
Numéro CAS: 135248-89-4