Imprimer
N-Me-Ile-OMe·HCl 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR961408-1G OR961408-250MG
APOSOR961408-1GEA 289 EUR
APOSOR961408-1G APOSOR961408-250MG
N-Me-Ile-OMe·HCl 97%
N-Me-Ile-OMe·HCl
Formule: C₈H₁₈ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093476
Numéro CAS: 3339-43-3