Imprimer
L-Glutamic acid g-methyl ester a-amide hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-Glu(OMe)-NH₂·HCl
OR961350-1G OR961350-25G OR961350-5G
APOSOR961350-1GEA 75.4 EUR
APOSOR961350-1G APOSOR961350-25G APOSOR961350-5G
L-Glutamic acid g-methyl ester a-amide hydrochloride 98%
L-Glutamic acid g-methyl ester a-amide hydrochloride
Formule: C₆H₁₃ClN₂O₃
MW: 196.631 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094379
Numéro CAS: 70830-50-1