Imprimer
Boc-N-ME-NVA-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-N-methyl-L-norvaline, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)pentanoic acid
OR961348-1G OR961348-5G
APOSOR961348-1GEA 171 EUR
APOSOR961348-1G APOSOR961348-5G
Boc-N-ME-NVA-OH 97%
Boc-N-ME-NVA-OH
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231.292 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094111
Numéro CAS: 136092-78-9