Imprimer
Boc-Cha-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960946-1G OR960946-25G OR960946-5G
APOSOR960946-1GEA 21.5 EUR
APOSOR960946-1G APOSOR960946-25G APOSOR960946-5G
Boc-Cha-OH 97%
Boc-Cha-OH
Formule: C₁₄H₂₅NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00076896
Numéro CAS: 37736-82-6