Imprimer
Methyl-7-azaindole-2-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960932-10G OR960932-1G OR960932-5G
APOSOR960932-10GEA 230 EUR
APOSOR960932-10G APOSOR960932-1G APOSOR960932-5G
Methyl-7-azaindole-2-carboxylate 98%
Methyl-7-azaindole-2-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08752938
Numéro CAS: 394223-02-0