Imprimer
Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Hydroxyimidazo[1,2-b]pyridazine
OR960896-1G OR960896-5G
APOSOR960896-1GEA 42.2 EUR
APOSOR960896-1G APOSOR960896-5G
Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-ol 95%
Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-ol
Formule: C₆H₅N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040161
Numéro CAS: 57470-54-9