Imprimer
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dibromo-1,2,4-triazole
OR9608-25G OR9608-5G
APOSOR9608-25GEA 46.4 EUR
APOSOR9608-25G APOSOR9608-5G
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole 98%
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₂HBr₂N₃
MW: 226.8600 g/mol
Point de fusion: 201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00487260
Numéro CAS: 7411-23-6
ONU: 2811
ADR: 6.1 III