Imprimer
Boc-D-Chg-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960787-1G OR960787-25G OR960787-5G
APOSOR960787-1GEA 52.2 EUR
APOSOR960787-1G APOSOR960787-25G APOSOR960787-5G
Boc-D-Chg-OH 97%
Boc-D-Chg-OH
Formule: C₁₃H₂₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133629
Numéro CAS: 70491-05-3