Imprimer
Boc-D-Cha-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960780-1G OR960780-25G OR960780-5G
APOSOR960780-1GEA 24.4 EUR
APOSOR960780-1G APOSOR960780-25G APOSOR960780-5G
Boc-D-Cha-OH 97%
Boc-D-Cha-OH
Formule: C₁₄H₂₅NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133627
Numéro CAS: 127095-92-5