Imprimer
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9607-1G OR9607-5G
APOSOR9607-1GEA 55.1 EUR
APOSOR9607-1G APOSOR9607-5G
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole 95%
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₉H₇Br₂N₃
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01568839
Numéro CAS: 106724-85-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,III