Imprimer
S-(2-Chloroallyl)thioacetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethanethioic acid s-(2-chloro-2-propen-1-yl)ester
OR960695-1G OR960695-5G
APOSOR960695-1GEA 219 EUR
APOSOR960695-1G APOSOR960695-5G
S-(2-Chloroallyl)thioacetate 95%
S-(2-Chloroallyl)thioacetate
Formule: C₅H₇ClOS
MW: 150.63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18839251
Numéro CAS: 24891-77-8