Imprimer
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960642-25G OR960642-5G OR960642-100G
APOSOR960642-25GEA 59.6 EUR
APOSOR960642-25G APOSOR960642-5G APOSOR960642-100G
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester 97%
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Formule: C₂₄H₂₇NO₆
Point de fusion: 83…96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077055
Numéro CAS: 104091-08-9