Imprimer
2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960625-1G OR960625-250MG
APOSOR960625-1GEA 719 EUR
APOSOR960625-1G APOSOR960625-250MG
2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole 95%
2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole
Formule: C₇H₁₁ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699140
Numéro CAS: 1053655-54-1