Imprimer
[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960237-1G OR960237-5G
APOSOR960237-1GEA 183 EUR
APOSOR960237-1G APOSOR960237-5G
[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride 96%
[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂ClN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12027097
Numéro CAS: 937665-65-1