Imprimer
C-(3-Benzyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960230-1G OR960230-250MG
APOSOR960230-1GEA 377 EUR
APOSOR960230-1G APOSOR960230-250MG
C-(3-Benzyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine 97%
C-(3-Benzyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
Formule: C₁₀H₁₁N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07801111
Numéro CAS: 876715-43-4