Imprimer
6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960202-1G OR960202-5G
APOSOR960202-1GEA 82.8 EUR
APOSOR960202-1G APOSOR960202-5G
6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formule: C₈H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07698591
Numéro CAS: 28226-22-4