Imprimer
(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960077-1G OR960077-250MG OR960077-5G
APOSOR960077-1GEA 173 EUR
APOSOR960077-1G APOSOR960077-250MG APOSOR960077-5G
(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol 95%
(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formule: C₆H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02253733
Numéro CAS: 905307-04-2