Imprimer
2'-Bromo-5'-methoxyacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)ethanone
OR9600-1G OR9600-5G
APOSOR9600-1GEA 68.3 EUR
APOSOR9600-1G APOSOR9600-5G
2'-Bromo-5'-methoxyacetophenone
2'-Bromo-5'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683853
Numéro CAS: 6342-63-8